Learn More
3-Pyridineboronic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Pyridineboronic Acid |
| CAS | 1692-25-7 |
| Formula molecolare | C5 H6 B N O2 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4,8-9H |
| SMILES | OB(O)c1cccnc1 |
| IUPAC Name | pyridin-3-ylboronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 122.92 |
| Peso formulazione | 123.0492 |