Learn More
3-Pyridinecarboxaldehyde, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 131831000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 500-22-1 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità 100g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10011450
  • 63.69€ / 100g
In stock, pronto per la spedizione: 3
Identificatori chimici
500-22-1
107.11
3-pyridinecarboxaldehyde, nicotinaldehyde, 3-pyridinaldehyde, pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridylcarboxaldehyde, 3-pyridylaldehyde, nicotinealdehyde, 3-formylpyridine, pyridine-3-aldehyde, nicotinic aldehyde
CHEBI:28345
C1=CC(=CN=C1)C=O
C6H5NO
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
10371
pyridine-3-carbaldehyde
Specifica
3-Pyridinecarboxaldehyde
84°C
Glass bottle
1.142
Yellow to Brown
500-22-1
C6H5NO
21,I,288
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
C1=CC(=CN=C1)C=O
107.11
CHEBI:28345
Liquid
1.1420g/mL
Authentic
1.5480 to 1.5500
95.0°C to 97.0°C (15.0mmHg)
100g
97.5% min. (GC)
(C5H4N)COH
3-pyridinecarboxaldehyde, nicotinaldehyde, 3-pyridinaldehyde, pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridylcarboxaldehyde, 3-pyridylaldehyde, nicotinealdehyde, 3-formylpyridine, pyridine-3-aldehyde, nicotinic aldehyde
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
pyridine-3-carbaldehyde
10371
107.11
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 3-Pyridinecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
SDS Documenti
Certificati