Learn More
3-Pyridinecarboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11956291 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11956291 500 g Bottiglia in vetro 500g
10143470 25 g Bottiglia in vetro 25g
10011450 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11956291 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131835000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 500-22-1 | C6H5NO | 107.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 500-22-1
Formula molecolare C6H5NO
Molecular Weight (g/mol) 107.11
InChI Key QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyridinecarboxaldehyde, nicotinaldehyde, 3-pyridinaldehyde, pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridylcarboxaldehyde, 3-pyridylaldehyde, nicotinealdehyde, 3-formylpyridine, pyridine-3-aldehyde, nicotinic aldehyde
PubChem CID 10371
ChEBI CHEBI:28345
IUPAC Name pyridine-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=CN=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pyridinecarboxaldehyde
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1420g/mL
Punti di ebollizione 95.0°C to 97.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 84°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)COH
Indice di rifrazione 1.5480 to 1.5500
Quantità 500 g
Beilstein 21,I,288
Gravità specifica 1.142
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 107.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Pyridinecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.