Learn More
3-Pyridinecarboxaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Pyridinecarboxaldehyde |
| CAS | 500-22-1 |
| Quantità | 25 g |
| Formula molecolare | C6H5NO |
| Sinonimo | Nicotinaldehyde, 3-Formylpyridine, 3-Pyridinaldehyde, 3-Pyridinealdehyde, 3-Pyridylaldehyde, 3-Pyridylcarboxaldehyde, 3-Pyridylcarboxyaldehyde, NSC 8952, Nicotinealdehyde, Nicotinic aldehyde, Pyridine-3-carbaldehyde, Pyridine-5-carboxaldehyde, Rowalind, m-Formylpyridine, beta-Formylpyridine, beta-Pyridinecarbonaldehyde; |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H |
| SMILES | O=Cc1cccnc1 |
| IUPAC Name | pyridine-3-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 107.11 |
| Peso formulazione | 107.0371 |