Learn More
3-Pyridinemethanol, 98%
Codice prodotto. 11488553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488553 250 g 250g
11478553 50 g 50g
11468553 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11488553 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10381.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-55-0 | C6H7NO | 109.13 g/mol
3-Pyridinemethanol is a useful synthetic intermediate. Among other uses, it has been used in the synthesis of histone deacetylase inhibitors. It is also used to solubilize riboflavin and as a peripheral vasodilator; alcohol analog of nicotinic acid; a direct-acting peripheral vasodilator that is used in vasospasm and threatened gangrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Hygroscopic. Store away from oxidizing agents and water/moisture. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas. Protect from humidity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-55-0
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Numero MDL MFCD00006407
InChI Key MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol
PubChem CID 7510
IUPAC Name pyridin-3-ylmethanol
SMILES OCC1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pyridinemethanol
Punto di fusione -8°C to -6°C
Densità 1.13
Punti di ebollizione 154°C (28 mmHg)
Punto d'infiammabilità 149°C (300°F)
Indice di rifrazione 1.545
Quantità 250 g
Beilstein 107851
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,6527
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridine-3-methanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinemethanol