Learn More
3-Pyridinemethanol, TRC
Codice prodotto. 30421448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421448 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421448 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP9928002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pyridinemethanol
CAS 100-55-0
Formula molecolare C6H7NO
Quantità 2.5 g
Sinonimo 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinylmethanol, 3-Pyridyl carbinal, 3-Pyridylcarbinol, 3-Pyridylmethanol, 5-(Hydroxymethyl)pyridine, NSC 526046, Nicotinic alcohol, Nicotinyl alcohol, Nu-2121, Pyridine-3-carbinol, RO-1-5155, Roniacol, β-Picolyl alcohol, β-Pyridinecarbinol, β-Pyridylcarbinol
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
SMILES OCc1cccnc1
IUPAC Name pyridin-3-ylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Peso formulazione 109.0528