Learn More
3-Pyridylacetic acid hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10061480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10061480 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10066253 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10061480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131960025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6419-36-9 | C7H7NO2·ClH | 173.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6419-36-9
Formula molecolare C7H7NO2·ClH
Molecular Weight (g/mol) 173.6
Numero MDL MFCD00012819
InChI Key XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-3-yl acetic acid hydrochloride, pyridine-3-acetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hydrochloride, 3-pyridylacetic acid hcl, pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hcl, 3-pyridinylacetic acid hcl, pyridine-3-acetic acid hcl, 2-3-pyridinyl acetic acid hydrochloride
PubChem CID 2723724
IUPAC Name 2-pyridin-3-ylacetic acid;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CN=C1)CC(=O)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160°C to 161°C
Colore Beige or White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)CH2OOH·HCl
Quantità 2.5 g
Indice di Merck 10, 4635
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 173.6
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.