Learn More
3-Pyridylacetic Acid Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 17973595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17973595 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17973595 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP9917651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
CAS 6419-36-9
Formula molecolare C7 H7 N O2 . Cl H
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Pyridineacetic acid hydrochloride (1:1), 3-Pyridineacetic acid, hydrochloride (8CI,9CI), 2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride, 3-Pyridylacetic acid hydrochloride, Pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2,(H,9,10);1H
SMILES Cl.OC(=O)Cc1cccnc1
IUPAC Name 2-pyridin-3-ylacetic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 173.6
Peso formulazione 173.0244