Learn More
3-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| IUPAC Name | 3-pyrimidin-2-ylbenzaldehyde |
| Peso formulazione | 184.2 |
| Percent Purity | 97% |