Learn More
3-Pyrimidin-2-ylbenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Pyrimidin-2-ylbenzylamine |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 185.23 |
| Percent Purity | 95% |