Learn More
3-Pyrimidin-5-ylaniline, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Pyrimidin-5-ylaniline |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 5 g |
Sinonimo | 3-pyrimidin-5-yl aniline, 3-5-pyrimidinyl aniline, benzenamine,3-5-pyrimidinyl, 3-5-pyrimidyl aniline, 3-5-pyrimidyl-aniline, 3-pyrimidin-5-ylphenylamine, 3-pyrimidin-5-yl-phenylamine, 3-pyrimidin-5-yl phenylamine, benzenamine, 3-5-pyrimidinyl |
Peso formulazione | 171.2 |
Percent Purity | 97% |