Learn More
3-Pyrrolidin-1-ylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10586714
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10586714 10 g Amber Glass Bottle 10g
10177812 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10586714 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC38514EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 115833-93-7
Formula molecolare C10H14N2
Molecular Weight (g/mol) 162.236
InChI Key DNPBFTQZONVQDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1518808
IUPAC Name 3-pyrrolidin-1-ylaniline
SMILES C1CCN(C1)C2=CC(=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pyrrolidin-1-ylaniline
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Sinonimo 3-pyrrolidin-1-yl aniline, 3-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 3-1-pyrrolidinyl aniline, benzenamine,3-1-pyrrolidinyl, benzenamine, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylphenylamine, 3-pyrrolizinoaniline, acmc-20e1pl, 1-3-aminophenyl pyrrolidine
Peso formulazione 162.23
Percent Purity 97%