Learn More
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| IUPAC Name | 3-(pyrrolidin-1-yl)benzaldehyde |
| Peso formulazione | 175.23 |
| Percent Purity | 95% |