Learn More
(3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10107772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10107772 1 g 1g
10045852 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10107772 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC38509DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 859850-72-9
Formula molecolare C11H15NO
Molecular Weight (g/mol) 177.247
Numero MDL MFCD07772826
InChI Key MYIYSGIMXUQECR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolidinyl benzyl alcohol, 3-pyrrolidinylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 7162062
IUPAC Name (3-pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 177.25
Percent Purity 97%