Learn More
3-Pyrrolidinol, 97%
Codice prodotto. 10536864 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10536864 5 g Bottiglia in vetro 5g
10071254 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10536864 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425750050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 40499-83-0 | C4H9NO | 87.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40499-83-0
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00005256
InChI Key JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-pyrrolidinol, 3-hydroxypyrrolidine, dl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy pyrrolidine, dl-3-hydroxypyrrolidine, rs-3-hydroxypyrrolidine, 3-hydroxypyrrolidinehydrochloride, pyrrolidin-3ol, pyrrolidin-3-o, pyrrolidine-3-ol
PubChem CID 98210
IUPAC Name pyrrolidin-3-ol
SMILES OC1CCNC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pyrrolidinol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0760g/mL
Punti di ebollizione 179°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4881
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.076
Peso formulazione 87.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Pyrrolidinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.