Learn More
3-Quinolineboronic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Quinolineboronic Acid |
| CAS | 191162-39-7 |
| Formula molecolare | C9 H8 B N O2 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | B-3-Quinolinylboronic Acid, 3-Quinolinylboronic Acid, Quinolin-3-ylboronic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6,12-13H |
| SMILES | OB(O)c1cnc2ccccc2c1 |
| IUPAC Name | quinolin-3-ylboronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.976 |
| Peso formulazione | 173.065 |