Learn More
3-Quinolineboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30421774
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421774 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421774 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ70045025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Quinolineboronic Acid
CAS 191162-39-7
Formula molecolare C9 H8 B N O2
Quantità 25 g
Sinonimo B-3-Quinolinylboronic Acid, 3-Quinolinylboronic Acid, Quinolin-3-ylboronic Acid
InChI Formula InChI=1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6,12-13H
SMILES OB(O)c1cnc2ccccc2c1
IUPAC Name quinolin-3-ylboronic acid
Molecular Weight (g/mol) 172.976
Peso formulazione 173.065