Learn More
3-Quinolinecarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 10701945 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10701945 25 g Bottiglia in vetro 25g
10682095 1 g Bottiglia in vetro 1g
10194330 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10701945 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 175700250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6480-68-8 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6480-68-8
Formula molecolare C10H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.17
Numero MDL MFCD00006770
InChI Key DJXNJVFEFSWHLY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinoline carboxylic acid, 3-quinolinecarboxylicacid, pubchem7517, 3-quinolylcarboxylic acid, acmc-1bfc6, 3-quinolinecarboxylic acid 1g, 3-quinolinecarboxylic acid, purum hplc, q3c
PubChem CID 80971
IUPAC Name quinoline-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Quinolinecarboxylic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 277°C to 283°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 22, II, 56
Peso formulazione 173.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Quinolinecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.