Learn More
3-Quinolinecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30410084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410084 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410084 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ7005001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Quinolinecarboxylic Acid
CAS 6480-68-8
Formula molecolare C10 H7 N O2
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Carboxyquinoline, NSC 403263
InChI Formula InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cnc2ccccc2c1
IUPAC Name quinoline-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 173.17
Peso formulazione 173.0477