Learn More
3-Quinuclidinone hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10306830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10306830 25 g Plastic bottle 25g
10285420 100 g Plastic bottle 100g
15234634 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10306830 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132260250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1193-65-3
Formula molecolare C7H11NO·HCl
Molecular Weight (g/mol) 161.63
Numero MDL MFCD00137391
InChI Key RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-quinuclidinone hydrochloride, quinuclidin-3-one hydrochloride, 3-quinuclidone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one hydrochloride, 3-quinuclidnone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride, 1-aza-3-oxobicyclo 2.2.2 octane, quinuclidin-3-one, chloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride 1:1
PubChem CID 102019
IUPAC Name 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one;hydrochloride
SMILES C1CN2CCC1C(=O)C2.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Quinuclidinone hydrochloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (100°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.5% (On dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 161.63
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Quinuclidinone hydrochloride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.