Learn More
3-Quinuclidinone hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15234634 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15234634 500 g Plastic Bottle 500g
10306830 25 g Plastic Bottle 25g
10285420 100 g Plastic Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15234634 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132265000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1193-65-3
Formula molecolare C7H11NO·HCl
Molecular Weight (g/mol) 161.63
Numero MDL MFCD00137391
InChI Key RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-quinuclidinone hydrochloride, quinuclidin-3-one hydrochloride, 3-quinuclidone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one hydrochloride, 3-quinuclidnone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride, 1-aza-3-oxobicyclo 2.2.2 octane, quinuclidin-3-one, chloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride 1:1
PubChem CID 102019
IUPAC Name 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one;hydrochloride
SMILES C1CN2CCC1C(=O)C2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Quinuclidinone hydrochloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (100°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.5% (On dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 161.63
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Quinuclidinone hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.