Learn More
3-Quinuclidinone Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30425117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425117 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425117 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ79579510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Quinuclidinone Hydrochloride
CAS 1193-65-3
Formula molecolare C7H12ClNO
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one Hydrochloride, 3-Quinuclidinone Hydrochloride, 3-Oxoquinuclidine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
SMILES Cl.O=C1CN2CCC1CC2
IUPAC Name 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 161.63
Peso formulazione 161.0607