Learn More
3-Sulfino-DL-valine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Sulfino-DL-valine |
| CAS | 98462-04-5 |
| Formula molecolare | C5 H11 N O4 S |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 3-Sulfinovaline, Sulbactam EP Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H11NO4S/c1-5(2,11(9)10)3(6)4(7)8/h3H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)(C(N)C(=O)O)S(=O)O |
| IUPAC Name | 2-amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.21 |
| Peso formulazione | 181.0409 |