Learn More
3-Sulfobenzoic acid monosodium salt, 97%
Codice prodotto. 11445577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445577 500 g 500g
11425577 25 g 25g
11435577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11445577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23556.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17625-03-5 | C7H5NaO5S | 224.162 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17625-03-5
Formula molecolare C7H5NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 224.162
Numero MDL MFCD00066378
InChI Key KQHKITXZJDOIOD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23668512
IUPAC Name sodium;3-sulfobenzoate
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)O)C(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Sulfobenzoic acid monosodium salt
Quantità 500 g
Sensibilità Hygroscopic
Sinonimo sodium 3-sulfobenzoate, 3-sulfobenzoic acid monosodium salt, benzoic acid, 3-sulfo-, monosodium salt, benzoic acid, 3-sulfo-, sodium salt 1:1, sodium hydrogen m-sulphonatobenzoate, sodium3-sulfobenzoate, sodium m-sulfobenzoate, acmc-209sh5, 3-sodiosulfo benzoic acid, ksc491e3l
Peso formulazione 224.17
Percent Purity 97%