Learn More
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11396895
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11396895 5 g Amber Glass Bottle 5g
10732774 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11396895 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08032DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 232595-59-4
Formula molecolare C12H15NO5
Molecular Weight (g/mol) 253.25
Numero MDL MFCD02682202
InChI Key KSTCXQVSGVVIAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-tert-butoxycarbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-n-boc-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid, n-boc protected, 3-tert-butoxycarbonylamino-5-hydroxy-benzoic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-5-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 18322886
IUPAC Name 3-hydroxy-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(O)=CC(=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[(Tert-butoxycarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 253.25
Percent Purity 95%