Learn More
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10702113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10702113 1 g Amber Glass Bottle 1g
10468192 10 g Amber Glass Bottle 10g
10377544 50 g Amber Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10702113 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM00494DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 118430-73-2
Formula molecolare C8H15N3
Molecular Weight (g/mol) 153.23
Numero MDL MFCD00068002
InChI Key XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole
PubChem CID 2735287
SMILES CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 5-tert-butyl-2-methylpyrazol-3-amine
Peso formulazione 153.23
Percent Purity 97%