Learn More
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-carboxylic acid, 95%
Codice prodotto. 15239796 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15239796 50 g 50g
15229796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15239796 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 452620500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 175277-11-9 | C9H14N2O2 | 182.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 175277-11-9
Formula molecolare C9H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 182.22
InChI Key SFSXXMXHJOSBAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 3-t-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008671, acmc-1bzn5, butylmethylpyrazolecarboxylicacid
PubChem CID 720529
IUPAC Name 5-tert-butyl-2-methylpyrazole-3-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)C1=NN(C(=C1)C(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-carboxylic acid
Punto di fusione 151.0°C to 154.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 50 g
Peso formulazione 182.22
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-carboxylic acid, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.