Learn More
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11364006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11364006 5 g 5g
11354006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11364006 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17238.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 216393-56-5 | Molecular Formula: C12H20OSSi | Molecular Weight: 240.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 216393-56-5
Formula molecolare C12H20OSSi
Molecular Weight (g/mol) 240.44
Numero MDL MFCD01318115
InChI Key KRHCTXFJCFMFOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-tert-butyldimethylsilyl oxy benzenethiol, 3-tert-butyldimethylsiloxy thiophenol, acmc-20ani3, 3-tert-butyl-dimethylsiloxy-thiophenol, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzenethiol, 3-t-butyl-dimethyl-silanyloxy-benzenethiol, 3-tert-butyl-dimethyl-silanyloxy-benzenethiol, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxy benzene-1-thiol, 3-1,1-dimethylethyl dimethyl silyl oxy benzenethiol
PubChem CID 21976868
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(S)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol
Indice di rifrazione 1.521
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
IUPAC Name 3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybenzenethiol
Peso formulazione 240.44
Percent Purity 95%