Learn More
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid, 96+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777783
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
261621-12-9
C12H21BO3Si
252.19
MFCD03701505
RDQWADDNQONTLB-UHFFFAOYSA-N
3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsiloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxyphenyl boronic acid, m-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid
3463029
[3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]boronic acid
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
261621-12-9
C12H21BO3Si
252.19
MFCD03701505
RDQWADDNQONTLB-UHFFFAOYSA-N
3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsiloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxyphenyl boronic acid, m-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid
3463029
[3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]boronic acid
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 86°C to 91°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96+%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)CSi(CH3)2OC6H4B(OH)2
Quantità 1 g
Peso formulazione 252.19
Percent Purity 96+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.