Learn More
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid, 96+%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 398340050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 261621-12-9 Peso : 0.05500kg
Quantità | 5g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
261621-12-9 | |
252.19 | |
RDQWADDNQONTLB-UHFFFAOYSA-N | |
3463029 | |
B(C1=CC(=CC=C1)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)(O)O |
C12H21BO3Si | |
MFCD03701505 | |
3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsiloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxyphenyl boronic acid, m-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid | |
[3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]boronic acid |
Specifica
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid | |
Glass bottle | |
86°C to 91°C | |
261621-12-9 | |
100.0 | |
C12H21BO3Si | |
MFCD03701505 | |
RDQWADDNQONTLB-UHFFFAOYSA-N | |
[3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]boronic acid | |
3463029 | |
Powder |
Authentic | |
White | |
5g | |
96.0 | |
96+% | |
(CH3)CSi(CH3)2OC6H4B(OH)2 | |
3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsiloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxyphenyl boronic acid, m-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid | |
B(C1=CC(=CC=C1)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)(O)O | |
252.19 | |
252.19 | |
96+% |
Sicurezza e movimentazione
- 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.