Learn More
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid, 96+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10112374 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10112374 1 g Bottiglia in vetro 1g
10011354 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10112374 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398340010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 261621-12-9 | Molecular Formula: C12H21BO3Si | Molecular Weight: 252.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 261621-12-9
Formula molecolare C12H21BO3Si
Molecular Weight (g/mol) 252.19
Numero MDL MFCD03701505
InChI Key RDQWADDNQONTLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsiloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxyphenyl boronic acid, m-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid
PubChem CID 3463029
IUPAC Name [3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]boronic acid
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 86°C to 91°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)CSi(CH3)2OC6H4B(OH)2
Quantità 1 g
Peso formulazione 252.19
Percent Purity 96+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.