Learn More
3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propanenitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10651103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10651103 10 g Amber Glass Bottle 10g
10304532 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10651103 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM09269EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 90322-18-2
Formula molecolare C8H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 154.21
Numero MDL MFCD00121811
InChI Key ZSKZHSOMHSHFDF-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-tetrahydrofuran-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-2-furanylmethyl amino-propanenitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethylamino propanenitrile, 3-oxolan-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-furan-2-ylmethyl-amino-propionitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl ;methyl ;amino ;propanenitrile, propanenitrile,3-tetrahydro-2-furanyl methyl amino
PubChem CID 2779328
IUPAC Name 3-(oxolan-2-ylmethylamino)propanenitrile
SMILES N#CCCNCC1CCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propanenitrile
CAS min. % 97.0
Quantità 10 g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Peso formulazione 154.21
Percent Purity 97%