Learn More
3-Thien-2-ylbenzonitrile 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10644405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10644405 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10644405 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC44516DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Thien-2-ylbenzonitrile
CAS 380626-35-7
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H7NS
Numero MDL MFCD02323389
Quantità 1 g
Sinonimo 3-thien-2-ylbenzonitrile, 3-thiophen-2-yl benzonitrile, 3-2-thienyl benzonitrile, 3-thiophen-2-yl-benzonitrile, 3-2-thienyl benzenecarbonitrile
InChI Key DIILPQRSOQWSCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=CS1
IUPAC Name 3-thiophen-2-ylbenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 185.24
PubChem CID 4645033
Peso formulazione 185.25
Percent Purity 97%