Learn More
(3-Thien-2-ylphenyl)methylamine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10749615
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10749615 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10587874 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10749615 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC44513CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Identificatori chimici
CAS 859850-86-5
Formula molecolare C11H11NS
Molecular Weight (g/mol) 189.276
Numero MDL MFCD08435868
InChI Key PZXHYHVAVDOMOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-thien-2-ylphenyl methylamine, 3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, 1-3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, 3-thiophen-2-yl-benzylamine, 3-2-thienyl phenyl methylamine, benzenemethanamine,3-2-thienyl
PubChem CID 18525771
IUPAC Name (3-thiophen-2-ylphenyl)methanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=CC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Thien-2-ylphenyl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 189.28
Percent Purity 97%