Learn More
3-Thien-3-ylaniline, ≥97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC48414DA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 161886-96-0 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 1g
Codice prodotto. 10225324
  • 88.61€ / 1g
Spedizione stimata
12-03-2021
Identificatori chimici
161886-96-0
175.249
SHUODWYRFVFGOA-UHFFFAOYSA-N
4130337
C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CSC=C2
C10H9NS
MFCD06740169
3-thien-3-ylaniline, 3-thiophen-3-yl aniline, 3-3-aminophenyl thiophene, 3-thiophen-3-yl-phenylamine, 3-3-thienyl aniline, 3-3-thienyl phenylamine, 3-thiophen-3-ylphenylamine, benzenamine,3-3-thienyl, 3-thiophen-3-yl benzenamine, benzenamine, 3-3-thienyl
3-thiophen-3-ylaniline
Specifica
3-Thien-3-ylaniline
1g
96.5
97%
MFCD06740169
SHUODWYRFVFGOA-UHFFFAOYSA-N
3-thiophen-3-ylaniline
4130337
97%
Amber glass bottle
161886-96-0
100.0
C10H9NS
3-thien-3-ylaniline, 3-thiophen-3-yl aniline, 3-3-aminophenyl thiophene, 3-thiophen-3-yl-phenylamine, 3-3-thienyl aniline, 3-3-thienyl phenylamine, 3-thiophen-3-ylphenylamine, benzenamine,3-3-thienyl, 3-thiophen-3-yl benzenamine, benzenamine, 3-3-thienyl
C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CSC=C2
175.249
175.25
Videos
SDS Documenti