missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Thien-3-ylaniline, ≥97%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3176138
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
161886-96-0
C10H9NS
175.25
MFCD06740169
SHUODWYRFVFGOA-UHFFFAOYSA-N
3-thien-3-ylaniline, 3-thiophen-3-yl aniline, 3-3-aminophenyl thiophene, 3-thiophen-3-yl-phenylamine, 3-3-thienyl aniline, 3-3-thienyl phenylamine, 3-thiophen-3-ylphenylamine, benzenamine,3-3-thienyl, 3-thiophen-3-yl benzenamine, benzenamine, 3-3-thienyl
4130337
NC1=CC=CC(=C1)C1=CSC=C1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
161886-96-0
C10H9NS
175.25
MFCD06740169
SHUODWYRFVFGOA-UHFFFAOYSA-N
3-thien-3-ylaniline, 3-thiophen-3-yl aniline, 3-3-aminophenyl thiophene, 3-thiophen-3-yl-phenylamine, 3-3-thienyl aniline, 3-3-thienyl phenylamine, 3-thiophen-3-ylphenylamine, benzenamine,3-3-thienyl, 3-thiophen-3-yl benzenamine, benzenamine, 3-3-thienyl
4130337
NC1=CC=CC(=C1)C1=CSC=C1
Materiale o nome chimico 3-Thien-3-ylaniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 3-(thiophen-3-yl)aniline
Peso formulazione 175.25
Percent Purity 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'