Learn More
(3-Thien-3-ylphenyl)methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10643055
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10643055
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC48409DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 89929-82-8
Formula molecolare C11H10OS
Molecular Weight (g/mol) 190.26
Numero MDL MFCD06203083
InChI Key VSWBZMMHNMDWJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-thien-3-ylphenyl methanol, 3-thiophen-3-yl phenyl methanol, 3-3-thienyl phenyl methanol, 3-thiophen-3-ylphenyl methanol, acmc-20ls08, 3-3-thienyl phenylmethanol, 3-3-thiophenyl phenyl methanol, 3-3-thienyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164662
IUPAC Name (3-thiophen-3-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=CSC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Thien-3-ylphenyl)methanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 5 g
Peso formulazione 190.27
Percent Purity 95%