Learn More
(3-Thien-3-ylphenyl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | (3-Thien-3-ylphenyl)methylamine |
CAS min. % | 89.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 189.28 |
Percent Purity | 90% |