Learn More
3-Thienylboronic acid, 97%, Maybridge™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Thienylboronic acid |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 127.96 |
Percent Purity | 97% |