Learn More
3-Thienylmethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10394322
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10394322 1 g Amber Glass Bottle 1g
10334232 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10011744 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10394322 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC13113DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 27757-86-4
Formula molecolare C5H7NS
Molecular Weight (g/mol) 113.178
Numero MDL MFCD01529872
InChI Key DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
PubChem CID 2776381
IUPAC Name thiophen-3-ylmethanamine
SMILES C1=CSC=C1CN
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Thienylmethylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 113.18
Percent Purity 97%