Learn More
3-Thienylmethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15239746 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15239746 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15239746 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451450100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Thienylmethylamine
CAS 27757-86-4
Punti di ebollizione 102.0°C (15.0 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Formula molecolare C5H7NS
Quantità 10 g
Sinonimo 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
InChI Key DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC=C1CN
IUPAC Name thiophen-3-ylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 113.18
PubChem CID 2776381
Peso formulazione 113.18
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Thienylmethylamine, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.