Learn More
3-Thiophenecarboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30455086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455086 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455086 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT34484510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Thiophenecarboxaldehyde
CAS 498-62-4
Formula molecolare C5H4OS
Quantità 10 g
Sinonimo 3-Formylthiophene, 3-Thienaldehyde, 3-Thienylcarboxaldehyde, 3-Thiophenealdehyde, 3-Thiophenecarbaldehyde, NSC 172858, Thiofuran-3-carboxaldehyde, Thiophen-3-aldehyde
InChI Formula InChI=1S/C5H4OS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
SMILES O=CC1=CSC=C1
IUPAC Name thiophene-3-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 112.15
Peso formulazione 112