Learn More
3-Thiophenecarboxaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Thiophenecarboxaldehyde |
| CAS | 498-62-4 |
| Formula molecolare | C5H4OS |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3-Formylthiophene, 3-Thienaldehyde, 3-Thienylcarboxaldehyde, 3-Thiophenealdehyde, 3-Thiophenecarbaldehyde, NSC 172858, Thiofuran-3-carboxaldehyde, Thiophen-3-aldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4OS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H |
| SMILES | O=CC1=CSC=C1 |
| IUPAC Name | thiophene-3-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.15 |
| Peso formulazione | 112 |