Learn More
3-Thiophenecarboxylic acid, 99%
Codice prodotto. 10047252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10047252 1 g Bottiglia in vetro 1g
10563211 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10047252 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 243110010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 88-13-1 | C5H4O2S | 128.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-13-1
Formula molecolare C5H4O2S
Molecular Weight (g/mol) 128.15
Numero MDL MFCD00005467
InChI Key YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
PubChem CID 6918
IUPAC Name thiophene-3-carboxylic acid
SMILES C1=CSC=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Thiophenecarboxylic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 137°C to 139°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 18, 292
Fieser 01,1012
Indice di Merck 15, 9430
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4.3g/L (25°C)
Peso formulazione 128.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Thiophenecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.