Learn More
3-Thiophenecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30450702
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450702 5 g 5g
30450328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30450702 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3448355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thiophene-3-carboxylic Acid
CAS 88-13-1
Formula molecolare C5 H4 O2 S
Quantità 5 g
Sinonimo 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid
InChI Formula InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1ccsc1
IUPAC Name thiophene-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 128.15
Peso formulazione 127.9932