Learn More
3-Tolylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10778362 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10778362 1 g Bottiglia in vetro 1g
10778552 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10778362 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 344420010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 17933-03-8 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17933-03-8
Formula molecolare C7H9BO2
Molecular Weight (g/mol) 135.96
Numero MDL MFCD00040198
InChI Key BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid
PubChem CID 2733950
IUPAC Name (3-methylphenyl)boronic acid
SMILES CC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Tolylboronic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160.0°C to 162.0°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4B(OH)2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: +/- 2.5% in water.
Peso formulazione 135.96
Percent Purity 97%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Tolylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.