Learn More
(3-trans-Chloroallyl)oxyamine (~90%), TRC
Codice prodotto. 30357503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30357503 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30357503 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC325075100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (3-trans-Chloroallyl)oxyamine
CAS 87851-77-2
Formula molecolare C3H6ClNO
Quantità 100 g
Sinonimo O-[(2E)-3-Chloro-2-propen-1-yl]-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)hydroxylamine
InChI Formula InChI=1S/C3H6ClNO/c4-2-1-3-6-5/h1-2H,3,5H2/b2-1+
SMILES NOC\C=C\Cl
IUPAC Name O-[(E)-3-chloroprop-2-enyl]hydroxylamine
Molecular Weight (g/mol) 107.54
Peso formulazione 107.0138