Learn More
(3-trans-Chloroallyl)oxyamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (3-trans-Chloroallyl)oxyamine |
| CAS | 87851-77-2 |
| Formula molecolare | C3H6ClNO |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | O-[(2E)-3-Chloro-2-propen-1-yl]-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)hydroxylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6ClNO/c4-2-1-3-6-5/h1-2H,3,5H2/b2-1+ |
| SMILES | NOC\C=C\Cl |
| IUPAC Name | O-[(E)-3-chloroprop-2-enyl]hydroxylamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 107.54 |
| Peso formulazione | 107.0138 |