Learn More
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10637251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10637251 5 g Bottiglia in vetro 5g
10486763 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10637251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 52771-21-8
Formula molecolare C8H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 190.12
Numero MDL MFCD00042406
InChI Key FQEVHRCPXFKJHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethoxy benzaldehyde, m-trifluoromethoxy benzaldehyde, m-trifluoromethoxybenzaldehyde, pubchem1470, acmc-209l1m, 3trifluoromethoxybenzaldehyde, 3-trifluormethoxy-benzaldehyde, ksc274m0j, 3-trifluoromethoxy-benzaldehyde, timtec-bb sbb006601
PubChem CID 605139
IUPAC Name 3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC(C=O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.3300g/mL
Punti di ebollizione 83°C to 86°C (24.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3OC6H4CHO
Indice di rifrazione 1.4530 to 1.455
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.33
Peso formulazione 190.12
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.