Learn More
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11429556
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429556 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11429556 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19296.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS 52771-21-8
Densità 1.33
Punti di ebollizione 83°C to 86°C (24 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C (161°F)
Formula molecolare C8H5F3O2
Indice di rifrazione 1.454
Numero MDL MFCD00042406
Quantità 10 g
Beilstein 7267831
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 3-trifluoromethoxy benzaldehyde, m-trifluoromethoxy benzaldehyde, m-trifluoromethoxybenzaldehyde, pubchem1470, acmc-209l1m, 3trifluoromethoxybenzaldehyde, 3-trifluormethoxy-benzaldehyde, ksc274m0j, 3-trifluoromethoxy-benzaldehyde, timtec-bb sbb006601
InChI Key FQEVHRCPXFKJHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC(C=O)=C1
IUPAC Name 3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 190.12
PubChem CID 605139
Peso formulazione 190.12
Percent Purity 97%